Principaux documents
L340405
9-CHLORO-5-(4-CHLORO-3-NITROPHENYL)-2-(4-CHLOROPHENYL)-1,10B-DIHYDROPYRAZOLO[1,5-C][1,3]BENZOXAZINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H14Cl3N3O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
474.734
Numéro MDL:
Autres remarques