Documents
L293431
4-((3-PH-2-PROPENYLIDENE)AMINO)5-(3-PYRIDINYL)4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL HYDROSULFIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H13N5S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
307.38
Numéro MDL:
Autres remarques