Documents
L236306
3-(2-((4-NITROPHENOXY)ACETYL)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL 4-CHLOROBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H16ClN3O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
453.842
Numéro MDL:
Autres remarques