Documents
L132438
4-METHYLENE-3-(4-NITROPHENYL)-1-OXA-3-AZASPIRO(4.5)DECAN-2-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H16N2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
288.306
Numéro MDL:
Autres remarques