Principaux documents
L115061
N'-(3,4-DIMETHOXYBENZYLIDENE)-3-(2-METHYL-1H-BENZIMIDAZOL-1-YL)PROPANOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H22N4O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
366.423
Numéro MDL:
Autres remarques