GF92472688
Palladium
wire reel, 0.2m, diameter 1.0mm, hard, 99.95%
Synonyme(s) :
Palladium, PD005150
About This Item
Pureté
≥99.95%
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 924-726-88
Résistivité
9.96 μΩ-cm, 20°C
Point d'ébullition
2970 °C (lit.)
Pf
1554 °C (lit.)
Densité
12.02 g/cm3 (lit.)
Chaîne SMILES
[Pd]
InChI
1S/Pd
Clé InChI
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable