Key Documents
GF39543600
Gold/tin
rod, Au 80%/Sn20%, 3.0 mm diameter, length 50 mm
Synonyme(s) :
AU067920
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 395-436-00
Longueur
50 mm
Diamètre
3.0 mm