Documents
C5272
Sigma-Aldrich
2-Chloro-4-benzamido-5-methylbenzenediazonium chloride hemi(zinc chloride) salt
About This Item
Formule linéaire :
C14H11Cl2N3O · 1/2ZnCl2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
376.31
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
solid
Pertinence de la réaction
core: zinc
reagent type: catalyst
Groupe fonctionnel
amide
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[Cl-].[Cl-].Cl[Zn]Cl.Cc1cc([N+]#N)c(Cl)cc1NC(=O)c2ccccc2.Cc3cc([N+]#N)c(Cl)cc3NC(=O)c4ccccc4
InChI
1S/2C14H10ClN3O.4ClH.Zn/c2*1-9-7-13(18-16)11(15)8-12(9)17-14(19)10-5-3-2-4-6-10;;;;;/h2*2-8H,1H3;4*1H;/q;;;;;;+2/p-2
Clé InChI
IVOFXIDUIYHLQW-UHFFFAOYSA-L
Autres remarques
Isomer of Fast Red Violet LB Salt
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable