Principaux documents
C119903
Sigma-Aldrich
1-Cyclopropylethanol
99%
Synonyme(s) :
α-Methylcyclopropanemethanol, Cyclopropyl methyl carbinol
About This Item
Formule linéaire :
C3H5CH(CH3)OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
86.13
Beilstein:
1839704
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.431 (lit.)
pb
120-122 °C (lit.)
Densité
0.881 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(O)C1CC1
InChI
1S/C5H10O/c1-4(6)5-2-3-5/h4-6H,2-3H2,1H3
Clé InChI
DKKVKJZXOBFLRY-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
98.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
37 °C - closed cup