Documents
A32802
Sigma-Aldrich
N-Allyl-N′-(2-hydroxyethyl)thiourea
97%
About This Item
Formule linéaire :
HOCH2CH2NHCSNHCH2CH=CH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
160.24
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Pureté
97%
Pf
76-78 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OCCNC(=S)NCC=C