Documents
93161
Sigma-Aldrich
3-(Aminomethyl)benzoic acid hydrochloride
≥98.0% (HPLC)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H9NO2 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
187.62
Numéro Beilstein :
3697656
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Pureté
≥98.0% (HPLC)
Forme
solid
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Application(s)
peptide synthesis
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Cl.NCc1cccc(c1)C(O)=O
InChI
1S/C8H9NO2.ClH/c9-5-6-2-1-3-7(4-6)8(10)11;/h1-4H,5,9H2,(H,10,11);1H
Clé InChI
SJCCOASSOPUHEN-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable