Key Documents
91653
Sigma-Aldrich
Bromotriethylsilane
≥95.0% (GC)
Synonyme(s) :
Triethylbromosilane
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H15BrSi
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
195.17
Numéro Beilstein :
1732870
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352001
ID de substance PubChem :
Pureté
≥95.0% (GC)
Indice de réfraction
n20/D 1.456 (lit.)
Point d'ébullition
66 °C/24 mmHg (lit.)
Densité
1.135 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC[Si](Br)(CC)CC
InChI
1S/C6H15BrSi/c1-4-8(7,5-2)6-3/h4-6H2,1-3H3
Clé InChI
UCKORWKZRPKRQE-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
127.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
53 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter