Documents
793817
Sigma-Aldrich
5-Boc-2-oxa-5-azaspiro[3.4]octane
Synonyme(s) :
2-Oxa-5-azaspiro[3.4]octane-5-carboxylic acid tert-butyl ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H19NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
213.27
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
liquid
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CC(OC(N1CCCC21COC2)=O)(C)C
InChI
1S/C11H19NO3/c1-10(2,3)15-9(13)12-6-4-5-11(12)7-14-8-11/h4-8H2,1-3H3
Clé InChI
SDLALJACTHVVOO-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable