Documents
793469
Sigma-Aldrich
Pyrazine-d3-carboxamide-15N
98 atom % D, 98 atom % 15N, 98% (CP)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5D3H215NN2O
Poids moléculaire :
127.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352111
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
98 atom % 15N
98 atom % D
Pureté
98% (CP)
Forme
crystals
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Changement de masse
M+4
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[2H]C1=C([2H])N=C(C([15NH2])=O)C([2H])=N1
InChI
1S/C5H5N3O/c6-5(9)4-3-7-1-2-8-4/h1-3H,(H2,6,9)/i1D,2D,3D,6+1
Clé InChI
IPEHBUMCGVEMRF-GTNCALAVSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable