769258
Zirconium(IV) oxide
granular, 3-6 mm
Synonyme(s) :
Zirconia
About This Item
Produits recommandés
Forme
granular
Impuretés
≤0.1% PBB (polybrominated biphenyls)
≤0.1% PBDE (polybrominated diphenyl ethers)
Taille des particules
3-6 mm
Point d'ébullition
5000 °C (lit.)
Pf
2700 °C (lit.)
Densité
5.89 g/mL at 25 °C (lit.)
Traces de cations
Cd: ≤0.01%
Co: ≤0.0005%
Cr: ≤0.002%
Cu: ≤0.001%
Fe: ≤0.002%
Hg: ≤0.1%
Pb: ≤0.1%
Ti: ≤0.2%
V: ≤0.005%
Chaîne SMILES
O=[Zr]=O
InChI
1S/2O.Zr
Clé InChI
MCMNRKCIXSYSNV-UHFFFAOYSA-N
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable