758094
2-Hydrazinopyrimidine hydrate
95%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
95%
Forme
solid
Pf
110-115 °C
Chaîne SMILES
NNc1ncccn1
InChI
1S/C4H6N4/c5-8-4-6-2-1-3-7-4/h1-3H,5H2,(H,6,7,8)
Clé InChI
QDGHXQFTWKRQTG-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable