Documents
741132
Sigma-Aldrich
3-Boc-1,2,3-oxathiazolidine 2,2-dioxide
95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H13NO5S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
223.25
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
95%
Forme
solid
Pf
123-128 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)N1CCOS1(=O)=O
InChI
1S/C7H13NO5S/c1-7(2,3)13-6(9)8-4-5-12-14(8,10)11/h4-5H2,1-3H3
Clé InChI
ALJRPIAYJALVFG-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable