Documents
736961
Sigma-Aldrich
2-Chloro-3-methyl-5-nitropyridine
97%
Synonyme(s) :
2-Chloro-5-nitro-3-picoline
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H5ClN2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
172.57
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
45-50 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Cc1cc(cnc1Cl)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H5ClN2O2/c1-4-2-5(9(10)11)3-8-6(4)7/h2-3H,1H3
Clé InChI
OSIOIGXJUZTWRI-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable