Documents
728764
Sigma-Aldrich
1-Acetyl-4-aminopiperidine hydrochloride
96%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H14N2O · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
178.66
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
96%
Forme
solid
Pf
240-245 °C
Chaîne SMILES 
Cl.CC(=O)N1CCC(N)CC1
InChI
1S/C7H14N2O.ClH/c1-6(10)9-4-2-7(8)3-5-9;/h7H,2-5,8H2,1H3;1H
Clé InChI
AWKOGAFRLOPNOP-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable