Documents
719722
Sigma-Aldrich
2,4,6-Tribromopyrimidine
95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C4HBr3N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
316.78
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
95%
Forme
solid
Pf
108-113 °C
Chaîne SMILES 
Brc1cc(Br)nc(Br)n1
InChI
1S/C4HBr3N2/c5-2-1-3(6)9-4(7)8-2/h1H
Clé InChI
AHEYFWKLKMOHCI-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable