Documents
717029
Sigma-Aldrich
4-Bromo-2-(trimethylsilyl)thiazole
95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H10BrNSSi
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
236.20
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
95%
Forme
liquid
Densité
1.384 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
C[Si](C)(C)c1nc(Br)cs1
InChI
1S/C6H10BrNSSi/c1-10(2,3)6-8-5(7)4-9-6/h4H,1-3H3
Clé InChI
WLQGXFSBIGJXDA-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
180.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
82.2 °C - closed cup