708275
1,3-Bis-(2,6-diisopropylphenyl)-[1,3,2]diazaphospholidine 2-oxide
97%
Synonyme(s) :
1,3-Bis[2,6-bis(1-methylethyl)phenyl]-1,3,2-diazaphospholidine 2-oxide
About This Item
Produits recommandés
Essai
97%
Forme
solid
Capacité de réaction
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Pertinence de la réaction
reagent type: ligand
Pf
205-210 °C
Groupe fonctionnel
phosphine
Chaîne SMILES
CC(C)c1cccc(C(C)C)c1N2CCN(c3c(cccc3C(C)C)C(C)C)[PH]2=O
InChI
1S/C26H39N2OP/c1-17(2)21-11-9-12-22(18(3)4)25(21)27-15-16-28(30(27)29)26-23(19(5)6)13-10-14-24(26)20(7)8/h9-14,17-20,30H,15-16H2,1-8H3
Clé InChI
SQYNIVDXVZPMLW-UHFFFAOYSA-N
Application
Catalyst for:
- Dehydrative direct arylations of arenes
- Aryl-(hetero)aryl coupling by activation of C-Cl and C-F bonds
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable