Key Documents
707694
Sigma-Aldrich
3-(Di-tert-butylphosphonium)propane sulfonate
97%
Synonyme(s) :
DTBPPS
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H25O3PS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
268.35
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352001
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Capacité de réaction
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Pertinence de la réaction
reagent type: ligand
Pf
132 °C
Groupe fonctionnel
phosphine
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)P(CCCS(O)(=O)=O)C(C)(C)C
InChI
1S/C11H25O3PS/c1-10(2,3)15(11(4,5)6)8-7-9-16(12,13)14/h7-9H2,1-6H3,(H,12,13,14)
Clé InChI
JPNPRWMRUCIEMN-UHFFFAOYSA-N
Application
Air stable, water soluble phosphine ligand used in palladium catalyzed cross-coupling reactions
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Brown, W. S. et al.
Synthesis, 1965-1965 (2008)