Principaux documents
705578
Sigma-Aldrich
5-Acetylamino-6-amino-3-methyluracil-(ring-13C4,15N2, amino-15N)
≥98 atom %, ≥97% (CP)
Synonyme(s) :
N-(4-Amino-1,2,3,6-tetrahydro-1-methyl-2,6-dioxo-5-pyrimidinyl)acetimide-(ring-13C4,15N2, amino-15N), AAMU-(ring-13C4,15N2, amino-15N)
1 MG
336,00 €
5 MG
304,00 €
336,00 €
Date d'expédition estimée le24 avril 2025
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
1 MG
336,00 €
5 MG
304,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
13C4C3H1015N3NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
205.13
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
336,00 €
Date d'expédition estimée le24 avril 2025
Demander des informations complémentaires
Pureté isotopique
≥98 atom %
Niveau de qualité
Essai
≥97% (CP)
Forme
powder
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Pf
305 °C
Changement de masse
M+7
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
C[15N]1[13C](=O)[15NH][13C]([15NH2])=[13C](NC(C)=O)[13C]1=O
InChI
1S/C7H10N4O3/c1-3(12)9-4-5(8)10-7(14)11(2)6(4)13/h8H2,1-2H3,(H,9,12)(H,10,14)/i4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,10+1,11+1
Clé InChI
POQOTWQIYYNXAT-TUCXKDRYSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable