Documents
698199
Sigma-Aldrich
cis-1-Propenylboronic acid MIDA ester
Synonyme(s) :
cis-1-Propene-1-boronic acid MIDA ester, cis-6-Methyl-2-(1-propenyl)-1,3,6,2-dioxazaborocane-4,8-dione
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H12BNO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
197.00
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Forme
powder
Pf
99-110 °C
Chaîne SMILES 
C\C=C/B1OC(=O)CN(C)CC(=O)O1
InChI
1S/C8H12BNO4/c1-3-4-9-13-7(11)5-10(2)6-8(12)14-9/h3-4H,5-6H2,1-2H3/b4-3-
Clé InChI
PKQGENZEEBZVIL-ARJAWSKDSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable