Documents
68416
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-1-Benzylpyrrolidine-2-methanol
≥95.0% (GC)
Synonyme(s) :
(R)-(+)-1-Benzyl-2-(hydroxymethyl)pyrrolidine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H17NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
191.27
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352000
ID de substance PubChem :
Pureté
≥95.0% (GC)
Activité optique
[α]/D +74±2°, neat
Indice de réfraction
n20/D 1.541
Chaîne SMILES 
OC[C@H]1CCCN1Cc2ccccc2
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves