Documents
683922
Sigma-Aldrich
3-[(Trimethylsilyl)ethynyl]benzonitrile
97%
Synonyme(s) :
1-(3-Cyanophenyl)-2-(trimethylsilyl)acetlene, 3[(Trimethylsilanyl)ethynyl]benzonitrile
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H13NSi
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
199.32
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
42-47 °C
Chaîne SMILES 
C[Si](C)(C)C#Cc1cccc(c1)C#N
InChI
1S/C12H13NSi/c1-14(2,3)8-7-11-5-4-6-12(9-11)10-13/h4-6,9H,1-3H3
Clé InChI
QEZDMZVLNWSJSA-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable