Principaux documents
683280
Sigma-Aldrich
2-Amino-4-(2,4-difluorophenyl)thiazole
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H6F2N2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
212.22
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
115-119 °C
Groupe fonctionnel
fluoro
Chaîne SMILES 
Nc1nc(cs1)-c2ccc(F)cc2F
InChI
1S/C9H6F2N2S/c10-5-1-2-6(7(11)3-5)8-4-14-9(12)13-8/h1-4H,(H2,12,13)
Clé InChI
HKUPOLYVZQLXKP-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Shahul Hameed P et al.
Scientific reports, 8(1), 7263-7263 (2018-05-10)
The mechanism of efflux is a tour-de-force in the bacterial armoury that has thwarted the development of novel antibiotics. We report the discovery of a novel chemical series with potent antibacterial properties that was engineered to overcome efflux liability. Compounds