674028
4-Bromo-2-hydroxybenzaldehyde
97%
Synonyme(s) :
4-Bromosalicylaldehyde
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
50-54 °C
Chaîne SMILES
Oc1cc(Br)ccc1C=O
InChI
1S/C7H5BrO2/c8-6-2-1-5(4-9)7(10)3-6/h1-4,10H
Clé InChI
HXTWKHXDFATMSP-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 110 °C - closed cup