Documents
670316
Sigma-Aldrich
Fmoc-N-(2-Boc-aminoethyl)-Gly-OH
≥97.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
Fmoc-N-(2-Boc-aminoethyl)glycine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C24H28N2O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
440.49
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Pureté
≥97.0% (HPLC)
Capacité de réaction
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
Boc
Fmoc
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)NCCN(CC(O)=O)C(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C24H28N2O6/c1-24(2,3)32-22(29)25-12-13-26(14-21(27)28)23(30)31-15-20-18-10-6-4-8-16(18)17-9-5-7-11-19(17)20/h4-11,20H,12-15H2,1-3H3,(H,25,29)(H,27,28)
Clé InChI
SMLJSDLXJRGOKW-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Environment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves