669768
(1S,2S,4R)-(+)-Limonen-1,2-diol
≥97.0% (GC)
Synonyme(s) :
(+)-1-Hydroxyneodihydrocarveol, (1S,2S,4R)-(+)-4-Isopropenyl-1-methylcyclohexan-1,2-diol, (1S,2S,4R)-(+)-p-Menth-8-en-1,2-diol
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥97.0% (GC)
Forme
solid
Activité optique
[α]/D +45±5°, c = 1 in acetone
Chaîne SMILES
O[C@@H]1[C@@](C)(O)CC[C@@H](C(C)=C)C1
InChI
1S/C10H18O2/c1-7(2)8-4-5-10(3,12)9(11)6-8/h8-9,11-12H,1,4-6H2,2-3H3/t8-,9+,10+/m1/s1
Clé InChI
WKZWTZTZWGWEGE-UTLUCORTSA-N
Description générale
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable