Documents
647276
Sigma-Aldrich
4-Chlorobenzoin
97%
Synonyme(s) :
1-(4-Chlorophenyl)-2-hydroxy-2-phenylethanone
About This Item
Formule linéaire :
ClC6H4COCH(OH)C6H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
246.69
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
89-93 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OC(c1ccccc1)C(=O)c2ccc(Cl)cc2
InChI
1S/C14H11ClO2/c15-12-8-6-11(7-9-12)14(17)13(16)10-4-2-1-3-5-10/h1-9,13,16H
Clé InChI
XYUKKJIDPMMCMJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves