636401
Phthalylglycyl chloride
96%
Synonyme(s) :
1,3-Dioxo-2-isoindolineacetyl chloride, NSC 401729, Phthalylglycine acid chloride
About This Item
Produits recommandés
Pureté
96%
Forme
solid
Chaîne SMILES
ClC(=O)CN1C(=O)c2ccccc2C1=O
InChI
1S/C10H6ClNO3/c11-8(13)5-12-9(14)6-3-1-2-4-7(6)10(12)15/h1-4H,5H2
Clé InChI
RHZBRCQIKQUQHQ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- Synthesis of selenium-containing amino acid analogs with bactericidal and antifungal activity
- Photoinduced single electron transfer cyclization for preparation of cyclic peptides
- Arndt-Eistert synthesis
- Mitsunobu and arbuzov-type multicomponent pathway
- Remote C-H bond functionalization
- Amido-alkylation for synthesis of benzofuran derivatives
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges