Key Documents
630802
Sigma-Aldrich
N-Boc-1-aminocyclobutane carboxylic acid
97%
Synonyme(s) :
1-(Boc-amino)cyclobutanecarboxylic acid, Boc-cyclovaline
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)3CO2CNHC4H6CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
215.25
Numéro Beilstein :
7994003
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Capacité de réaction
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Pf
129-133 °C (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)NC1(CCC1)C(O)=O
InChI
1S/C10H17NO4/c1-9(2,3)15-8(14)11-10(7(12)13)5-4-6-10/h4-6H2,1-3H3,(H,11,14)(H,12,13)
Clé InChI
ROVVUKFHORPDSM-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable