Principaux documents
579823
Sigma-Aldrich
Methyl 5-chloro-2-nitrobenzoate
97%
About This Item
Formule linéaire :
ClC6H3(NO2)CO2CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
215.59
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
48-52 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
chloro
ester
nitro
Chaîne SMILES 
COC(=O)c1cc(Cl)ccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H6ClNO4/c1-14-8(11)6-4-5(9)2-3-7(6)10(12)13/h2-4H,1H3
Clé InChI
JGBJHRKCUKTQOE-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable