Key Documents
568295
Sigma-Aldrich
5-(4-Bromophenyl)-2-furoic acid
98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H7BrO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
267.08
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Forme
solid
Pf
205-209 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OC(=O)c1ccc(o1)-c2ccc(Br)cc2
InChI
1S/C11H7BrO3/c12-8-3-1-7(2-4-8)9-5-6-10(15-9)11(13)14/h1-6H,(H,13,14)
Clé InChI
MYPDSPQSFHXXTF-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable