Key Documents
559962
Sigma-Aldrich
3-Hydroxy-2,4,5-trifluorobenzoic acid
97%
About This Item
Formule linéaire :
C6HF3OHCOOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
192.09
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
143-147 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OC(=O)c1cc(F)c(F)c(O)c1F
InChI
1S/C7H3F3O3/c8-3-1-2(7(12)13)4(9)6(11)5(3)10/h1,11H,(H,12,13)
Clé InChI
YYAFUGSJSHXYNK-UHFFFAOYSA-N
Application
3-Hydroxy-2,4,5-trifluorobenzoic acid may be used to synthesize methyl 3-methoxy-2,4,5-trifluorobenzoate and ethyl 3-ethoxy-2,4,5-trifluorobenzoate.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
The synthesis, structure-activity, and structure-side effect relationships of a series of 8-alkoxy-and 5-amino-8-alkoxyquinolone antibacterial agents.
Sanchez JP, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 38(22), 4478-4487 (1995)