559059
Ethyl (4-trifluoromethylbenzoyl)acetate
Synonyme(s) :
3-Oxo-3-(4-trifluoromethylphenyl)propanoic acid ethyl ester, Ethyl 2-4-(Trifluoromethyl)benzoylacetate, Ethyl 3-(4-trifluoromethylphenyl)-3-oxopropionate, Ethyl 3-oxo-3-4-(trifluoromethyl)phenylpropanoate
About This Item
Produits recommandés
Indice de réfraction
n20/D 1.4880 (lit.)
Point d'ébullition
248-249 °C (lit.)
Densité
1.270 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCOC(=O)CC(=O)c1ccc(cc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C12H11F3O3/c1-2-18-11(17)7-10(16)8-3-5-9(6-4-8)12(13,14)15/h3-6H,2,7H2,1H3
Clé InChI
HVHVSJPSNQIPEM-UHFFFAOYSA-N
Application
- In-catalyzed cycloisomerization
- Chiral Lewis base-catalyzed stereoselective reduction with trichlorosilane and water
- Guanidine-catalyzed enantioselective Michael reactions
- Transesterification reactions
- Intermolecular coupling reactions
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves