Documents
558826
Sigma-Aldrich
1,4-Butanedithiol diacetate
97%
Synonyme(s) :
1,4-Bis-acetylsulfanylbutane, Thioacetic acid S-(4-acetylsulfanylbutyl)ester
About This Item
Formule linéaire :
CH3C(O)S(CH2)4SC(O)CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
206.33
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.5200 (lit.)
Point d'ébullition
284-285 °C (lit.)
Densité
1.128 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(=O)SCCCCSC(C)=O
InChI
1S/C8H14O2S2/c1-7(9)11-5-3-4-6-12-8(2)10/h3-6H2,1-2H3
Clé InChI
MEQLOUCDKZRWAO-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter