Key Documents
555541
Sigma-Aldrich
4-(Trifluoromethylthio)benzonitrile
98%
Synonyme(s) :
p-Cyanophenyl trifluoromethyl sulfide
About This Item
Formule linéaire :
CF3SC6H4C≡N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
203.18
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
98%
Forme
solid
Pf
39-43 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
FC(F)(F)Sc1ccc(cc1)C#N
InChI
1S/C8H4F3NS/c9-8(10,11)13-7-3-1-6(5-12)2-4-7/h1-4H
Clé InChI
ONQNILXHGUBPPM-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable