549134
1-(4-Methylphenyl)ethylamine
96%
Synonyme(s) :
1-p-Tolylethanamine
About This Item
Produits recommandés
Pureté
96%
Indice de réfraction
n20/D 1.5210 (lit.)
Point d'ébullition
211-212 °C (lit.)
Densité
0.926 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(N)c1ccc(C)cc1
InChI
1S/C9H13N/c1-7-3-5-9(6-4-7)8(2)10/h3-6,8H,10H2,1-2H3
Clé InChI
UZDDXUMOXKDXNE-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
185.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
85 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter