Principaux documents
543160
Sigma-Aldrich
1-Acetoxy-4-diethylamino-2-butyne
97%
About This Item
Formule linéaire :
H3CCO2CH2C≡CCH2N(C2H5)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
183.25
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.4560 (lit.)
pb
217-218 °C (lit.)
Densité
0.961 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCN(CC)CC#CCOC(C)=O
InChI
1S/C10H17NO2/c1-4-11(5-2)8-6-7-9-13-10(3)12/h4-5,8-9H2,1-3H3
Clé InChI
AQEDWWHCJSXKHP-UHFFFAOYSA-N
Description générale
1-Acetoxy-4-diethylamino-2-butyne [4-(Diethylamino)but-2-yn-1-yl acetate] can be obtained by employing propargyl alcohol and bisamine as starting reactants.[1]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
217.9 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
103.3 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Aminomethylation of acetylene alcohols and their esters with gem-diamines catalyzed by complexes of d-transition and rare-earth metals
Shaibakova MG, et al.
Russ. J. Org. Chem., 47.2, 161-167 (2011)