Principaux documents
53361
Sigma-Aldrich
(R,R,R,R)-2,3-Bis(2,5-dimethyl-phospholanyl)benzo[b]thiophene cyclooctadiene rhodium(I) tetrafluoroborate Complex
≥97%
Synonyme(s) :
Methyl-Butiphane SK-P005-1a
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C28H40BF4P2RhS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
660.34
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Essai
≥97%
Pureté optique
ee: ≥99%
Chaîne SMILES 
[Rh+].F[B-](F)(F)F.C1CC=CCCC=C1.C[C@@H]2CC[C@@H](C)P2c3sc4ccccc4c3P5[C@H](C)CC[C@H]5C
InChI
1S/C20H28P2S.C8H12.BF4.Rh/c1-13-9-10-14(2)21(13)19-17-7-5-6-8-18(17)23-20(19)22-15(3)11-12-16(22)4;1-2-4-6-8-7-5-3-1;2-1(3,4)5;/h5-8,13-16H,9-12H2,1-4H3;1-2,7-8H,3-6H2;;/q;;-1;+1/b;2-1-,8-7-;;/t13-,14-,15-,16-;;;/m1.../s1
Clé InChI
WRSSNSWNSIHAGU-MYDVBLLJSA-N
Description générale
sold in collaboration with Solvias AG
Conditionnement
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable