Documents
527432
Sigma-Aldrich
tert-Butyl cinnamate
98%
Synonyme(s) :
trans-tert-Butyl cinnamate
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CH=CHCOOC(CH3)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
204.26
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
98%
Point d'ébullition
85 °C/0.12 mmHg (lit.)
Densité
1 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)\C=C\c1ccccc1
InChI
1S/C13H16O2/c1-13(2,3)15-12(14)10-9-11-7-5-4-6-8-11/h4-10H,1-3H3/b10-9+
Clé InChI
AGKLVMVJXDFIGC-MDZDMXLPSA-N
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves