Documents
526959
Sigma-Aldrich
(4-Methylphenyl)diphenylsulfonium triflate
Synonyme(s) :
(4-Methylphenyl)diphenylsulfonium trifluoromethanesulfonate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C20H17F3O3S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
426.47
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Pf
98-102 °C (lit.)
λmax
237 nm
Chaîne SMILES 
[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.Cc1ccc(cc1)[S+](c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H17S.CHF3O3S/c1-16-12-14-19(15-13-16)20(17-8-4-2-5-9-17)18-10-6-3-7-11-18;2-1(3,4)8(5,6)7/h2-15H,1H3;(H,5,6,7)/q+1;/p-1
Clé InChI
AWOATHYNVXCSGP-UHFFFAOYSA-M
Application
Cationic photoinitiator. Photoacid generator.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable