Documents
499404
Sigma-Aldrich
2-Thiazolylzinc bromide solution
0.5 M in THF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C3H2BrNSZn
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
229.41
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Concentration
0.5 M in THF
Densité
0.992 g/mL at 25 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Br[Zn]c1nccs1
InChI
1S/C3H2NS.BrH.Zn/c1-2-5-3-4-1;;/h1-2H;1H;/q;;+1/p-1
Clé InChI
WTQFGZNAHGOFCU-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Informations légales
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-6.2 °F
Point d'éclair (°C)
-21.2 °C