Documents
497983
Sigma-Aldrich
3,6-Di-O-benzoyl-D-galactal
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C20H18O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
354.35
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Activité optique
[α]22/D −104°, c = 1.1 in chloroform
Pf
122-124 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
O[C@H]1[C@@H](COC(=O)c2ccccc2)OC=C[C@H]1OC(=O)c3ccccc3