Documents
495182
Sigma-Aldrich
Titanium(III) sulfate solution
~45 wt. % in dilute sulfuric acid, ≥99.9% trace metals basis
About This Item
Formule linéaire :
Ti2(SO4)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
383.92
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
≥99.9% trace metals basis
Pertinence de la réaction
core: titanium
reagent type: catalyst
Concentration
~45 wt. % in dilute sulfuric acid
Densité
1.456 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
[Ti+3].[Ti+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/3H2O4S.2Ti/c3*1-5(2,3)4;;/h3*(H2,1,2,3,4);;/q;;;2*+3/p-6
Clé InChI
SOBXOQKKUVQETK-UHFFFAOYSA-H
Caractéristiques et avantages
Used for the synthesis and crystal structure studies of new acid titanium sulfates such as Ti(H5O2)(SO4)2(H2O)2.
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Saeid Ahmadzadeh et al.
Environmental monitoring and assessment, 190(6), 340-340 (2018-05-12)
Since 2,4-dichlorophenol (2,4-DCP) as a priority pollutant is used in numerous industrial processes, its removal from the aqueous environment is of utmost importance and desire. Herein, the authors describe an electrochemical treatment process for efficient removal of 2,4-DCP from aqueous