Documents
486647
Sigma-Aldrich
Dicarbonyl(pentamethylcyclopentadienyl)molybdenum(V) dimer
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C24H30Mo2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
574.37
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
Pureté
97%
Pf
188-194 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Mo].[C-]#[O+].[C-]#[O+].C[C]1[C](C)[C](C)[C](C)[C]1C