465232
4-Bromo-2-fluorobenzaldehyde
96%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
96%
Forme
solid
Pf
58-62 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Fc1cc(Br)ccc1C=O
InChI
1S/C7H4BrFO/c8-6-2-1-5(4-10)7(9)3-6/h1-4H
Clé InChI
UPCARQPLANFGQJ-UHFFFAOYSA-N
Application
- 2-functionalized aromatic monoaldehydes, via reaction with different secondary amines and phenol
- fluorostilbenes
- benzyl amine-based histamine H3 antagonist having serotonin reuptake activity
- 6-bromo-2-(4-bromo-2-fluorophenyl)-2,3-dihydro-4H-chromen-4-one
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable